Learn More
Stuart™ Kit de conversion d’eau
Le kit de conversion d’eau Stuart™ est spécialement conçu pour améliorer le fonctionnement des distillateurs d’eau Stuart™ Aquatron
Marque: Stuart™ 99964-93
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les laboratoires préfèrent généralement alimenter leurs distillateurs d’eau avec de l’eau déminéralisée ou pré-traitée afin de ne pas avoir à la faire bouillir et à effectuer des détartrages
- Ce kit convertit facilement les distillateurs d’eau Aquatron en alimentation en eau déminéralisée
- Le distillateur peut ainsi fonctionner avec la plupart des types de déminéralisateur mais aussi les alimentations en eau pré-traitée
Spécification
Conversion en alimentation en eau déminéralisée | |
Distillateurs d’eau Aquatron | |
Kit de conversion d’eau |