Learn More
Eau, CHROMASOLV™, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Quantité:
1 L
6 x 1 L
Description
- Pour chromatographie en phase gazeuse (GC)
- Développé spécialement pour l’application dans l’analyse des résidus de pesticides et autres substances peu volatiles par GC
- Les matières non volatiles et la teneur en eau sont spécifiées pour chaque solvant
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Water |
Numéro UN | NONH for all modes of transport |
Beilstein | 2050024 |
Poids de la formule | 18.02g/mol |
Qualité | CHROMASOLV™ |
Densité | 1.000g/mL at 3.98°C |
Quantité | 6 x 1 L |