Learn More
Eau (qualité Biotech), Fisher BioReagents
50.40€ - 103.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7732-18-5 |
---|---|
Formule moléculaire | H2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 18.015 |
Clé InChI | XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide |
CID PubChem | 962 |
ChEBI | CHEBI:15377 |
Nom IUPAC | oxidane |
SMILES | O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10091543
|
Fisher BioReagents
BP2485-4 |
4 L | Poly CUBE |
50.40€
4L |
Expédition estimée: 01-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10448153
|
Fisher BioReagents
BP2485-20 |
20 L | Poly CUBE |
103.00€
20L |
Expédition estimée: 03-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
L’eau de qualité biotechnologique peut être utilisée pour plusieurs procédures de test biologique.Identifiants chimiques
7732-18-5 | |
18.015 | |
dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide | |
CHEBI:15377 | |
O |
H2O | |
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N | |
962 | |
oxidane |
Spécification
Water | |
7732-18-5 | |
0°C | |
H2O | |
dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide | |
O | |
18.015 | |
CHEBI:15377 | |
Biotechnologies | |
Filtré au travers d’un filtre de 0,2 micron. | |
Liquide |
7 | |
Incolore | |
100°C | |
15, 10237 | |
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N | |
oxidane | |
962 | |
18.02 | |
17.5mmHg at 20°C | |
1.000g/cm³ |
Sécurité et traitement
Faible risque lors de la manipulation industrielle ou commerciale habituelle.
Aperçu des cas d’urgence
Manipuler conformément aux bonnes pratiques d’hygiène industrielle et de sécurité.Rincer les yeux avec de l’eau par précaution.Transporter le sujet à l’air fraisSi la respiration est difficile