Learn More
Macherey-Nagel™ Tampon de lavage MBL3 pour NucleoMag™ Blood
Tampon de lavage supplémentaire à utiliser avec les kits NucleoMag™ Blood 200 μ/3 ml pour l’isolement magnétique à base de billes de l’ADN génomique du sang total et des liquides biologiques.
Marque: Macherey-Nagel™ 744848.1000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Kits NucleoMag™ Blood de 200 μl/3 ml
- Isolement magnétique à base de billes d’ADN génomique du sang entier
- La procédure à un tube minimise le risque de contamination croisée
- Petits volumes d’élution : > 50 μl (kit de 200 μl), > 1 mL (kit de 3 ml)
- Traitement complet possible à température ambiante
- Facilement adaptés à une utilisation automatisée ou à un traitement manuel
- Rendements d’ADN génomique toujours élevés
- Utilisez du sang total, frais ou congelé, de l’EDTA ou du citrate traité
- Applications en aval : PCR, PCR en temps réel, transfert Southern, tout type de réaction enzymatique
Spécification
Incolore | |
Éthanol ; perchlorate de sodium ; eau | |
1000 mL | |
Alcoolisée | |
Liquide | |
Tampon de lavage MBL3 |
Kits NucleoMag™ Blood 200 uL / 3 ml | |
5,0 à 6,0 | |
64-17-5 | |
Température ambiante (18°C à 25°C) | |
Isolement de l’ADN génomique à partir de sang total |