Learn More
Résine Wang, 1 % réticulée, 0,8-1,1 mmol/g, maillage 200-400, Thermo Scientific™
65.50€ - 258.00€
Identifiants chimiques
CAS 201058-08-4
Formule moléculaire C15H16O2
Poids moléculaire (g/mol) 228.29
Numéro MDL MFCD00131778
Clé InChI NERFNHBZJXXFGY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-Benzyloxybenzyl alcohol, polymer supported; Polystyrene PHB
CID PubChem 2734007
SMILES CC1=CC=C(COC2=CC=C(CO)C=C2)C=C1
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11363926
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
L17028.06
5 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11373926
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
L17028.14
25 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
201058-08-4
228.29
NERFNHBZJXXFGY-UHFFFAOYSA-N
2734007
C15H16O2
MFCD00131778
4-Benzyloxybenzyl alcohol, polymer supported; Polystyrene PHB
CC1=CC=C(COC2=CC=C(CO)C=C2)C=C1
Spécification
Wang resin
201058-08-4
C15H16O2
4-Benzyloxybenzyl alcohol, polymer supported; Polystyrene PHB
CC1=CC=C(COC2=CC=C(CO)C=C2)C=C1
228.29
1% cross-linked
200-400 Mesh
MFCD00131778
NERFNHBZJXXFGY-UHFFFAOYSA-N
{4-[(4-methylphenyl)methoxy]phenyl}methanol
2734007
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante