Learn More
Gibco™ VP-SFM (1X)
VP-SFM (1X)
Marque: Gibco™ 11681020
105.14 EUR valable jusqu'au 2024-10-31
Utilisez le code promo "21744" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
VP-SFM est un milieu protéique extrêmement faible exempt de sérum (5μ g/ml) qui ne contient pas de protéines, de peptides ou d’autres composants d’origine animale ou humaine. Il est conçu pour la croissance de cellules VERO pour la production de virus (1). Ce milieu convient à la croissance de cellules COS-7, MDCK, BHK-21 (culture en suspension) et HEp2 et à la production de protéines recombinantes.Formulé sans L-glutamine pour une meilleure stabilité ; ajoutez 20 ml de L-glutamine 200 mM ou 20 ml de supplément GlutaMAX™I pour 1,000 ml de milieu avant utilisation.
Spécification
Stocker au réfrigérateur (2–8°C) à l’abri de la lumière. | |
Exempt de composants d’origine animale, faible teneur en protéines | |
Culture cellulaire en suspension | |
Milieu sans sérum (SFM) VP | |
Sans glutamine | |
Flacon(s) | |
Pas d’antibiotiques | |
1 L |
MDCK, VERO, HEp2, BHK-21, COS-7 | |
1 X | |
Liquide | |
Rouge de phénol, Pyruvate de sodium, Bicarbonate de sodium | |
Faible | |
Emballage durable | |
Gibco™ | |
Température ambiante |
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Non destiné aux diagnostics ou à l’administration directe à des humains ou des animaux.