Learn More
Cole Parmer™ Agitateur Vortex
Véritable course circulaire pour un mélange efficace.
Marque: Cole Parmer™ 04726-03
228.39 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Véritable course circulaire pour un mélange efficace.
- La vitesse variable est utile pour une variété d’applications, du mélange général aux granulés remis en suspension.
- Offre deux modes de fonctionnement : tactile et continu.
- La tête d’agitation standard fournie avec l’agitateur à vortex peut accueillir un seul tube à essai.
- La tête est facilement interchangeable avec des têtes en option (vendues séparément) qui peuvent accueillir des tubes de différentes tailles ainsi que des microplaques.
- Aucun outil n’est nécessaire.
- Léger et stable pendant le fonctionnement grâce à l’optimisation du contrepoids.
- Sûr pour une utilisation en chambre froide ou en incubateur.
Spécification
2850 tr/min max. | |
230 V | |
13,97 cm |
230 V, 50 Hz | |
12,7 cm | |
13,97 cm |