Learn More
Scientific Industries SI™ Vortex-Genie™ 2T
Comprend un minuteur intégré. Scientific Industries SI™ Vortex-Genie™ 2T mélange doucement ou vigoureusement pour une durée fixe ou en continu.
Marque:  Scientific Industries SI™ SI-T266
350.49 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15547365
  • 485.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 10-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Vitesse variable pour un mélange précis de doux à vigoureux
  • Large gamme d’accessoires pour la plupart des tubes, plaques et autres récipients
  • Contrôle mains libres ou tactile
  • Peut être utilisé dans des chambres froides et des incubateurs
  • Fonction du minuteur :
    • Tactile : 1 à 60 s
    • Mains-libres : 1 à 60 min ou en continu
  • L’unité s’arrête automatiquement à la fin de l’heure programmée par l’utilisateur
Spécification
Spécification
600 à 2700 tr/min
230 V
50 Hz
165 mm
4 kg
76mm platform, pop-off cup
230 V, 50 Hz
Prise UK
165 mm
122 mm
SI-T266