Learn More
Scientific Industries SI™ Vortex-Genie™ 2T
Comprend un minuteur intégré. Scientific Industries SI™ Vortex-Genie™ 2T mélange doucement ou vigoureusement pour une durée fixe ou en continu.
Marque: Scientific Industries SI™ SI-T256
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Vitesse variable pour un mélange précis de doux à vigoureux
- Large gamme d’accessoires pour la plupart des tubes, plaques et autres récipients
- Contrôle mains libres ou tactile
- Peut être utilisé dans des chambres froides et des incubateurs
- Fonction du minuteur :
- Tactile : 1 à 60 s
- Mains-libres : 1 à 60 min ou en continu
- L’unité s’arrête automatiquement à la fin de l’heure programmée par l’utilisateur
Specifications
600 à 2700 tr/min | |
230 V | |
50 Hz | |
165 mm | |
4 kg | |
Plate-forme 76 mm, coupelle amovible |
230 V, 50 Hz | |
Prise EU | |
165 mm | |
122 mm | |
SI-T256 |