Learn More
Scientific Industries SI™ Accessoire TurboMix
Mélange extrêmement vigoureux grâce à une combinaison de vortex et de collision. L’accessoire TurboMix Scientific Industries SI™ est idéal pour la dissolution, la remise en suspension ou le mélange rapide et agressif des échantillons
Marque: Scientific Industries SI™ SI-0564
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Peut être utilisée avec la plupart des agitateurs de la gamme Vortex-Genie 2 et le Vortex-Genie Pulse.
- Peut contenir jusqu’à douze microtubes de 1,5 ou 2,0 ml
- Idéal pour dissolution agressive et rapide, remise en suspension ou mélange d’échantillons
- Pratique et efficace pour la désintégration des cellules dans les procédures à microbilles de verre.
Spécification
TurboMix Attachment | |
La plupart des agitateurs de la gamme Vortex-Genie 2, Vortex-Genie Pulse | |
12 |