Learn More
Sampling Systems™ Kit de cuillères volumétriques
Sampling Systems™ Le kit de cuillères volumétriques convient parfaitement à la mesure de liquides ou de poudres selon des volumes précis.
Marque: Sampling Systems™ A335-1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Surface lisse
- Finition satinée
- Acier inox 304
- Fourni sous forme de kit
- L’indication de volume est gravé sur chaque cuillère
Spécification
Acier inox (AISI 304) | |
1,25, 5, 15, 100 ml | |
Poli |