Learn More
Hirschmann™ Pipettes volumétriques avec seringue fixée
Fournit un degré de précision volumétrique extrêmement élevé pour vos besoins de pipetage. Les pipettes volumétriques Hirschmann™ avec seringue fixée sont équipées d’une graduation ambrée.
Marque: Hirschmann™ 1410175
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Un trait
- Graduation indélébile ambrée
Spécification
± 0,05 ml | |
Pour délivrer un volume donné | |
Verre sodocalcique | |
Oui | |
Marquages ambrés permanents avec couleur de diffusion argentée | |
± 0,05 ml | |
Seringue pour pipettes volumétriques |
Autoclavable | |
Classe B. | |
Non stérile | |
Ambré | |
1/boîte | |
50 mL | |
Non |