Learn More
Hirschmann™ Pipettes volumétriques avec seringue fixée
Fournit un degré de précision volumétrique extrêmement élevé pour vos besoins de pipetage. Les pipettes volumétriques Hirschmann™ avec seringue fixée sont équipées d’une graduation ambrée.
Marque:  Hirschmann™ 1410164
Code produit. 10577441
  • 42.10€ / 1 pièce
Expédition estimée: 07-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Un trait
  • Graduation indélébile ambrée
Spécification
Spécification
± 0,03 ml
Pour délivrer un volume donné
Verre sodocalcique
Oui
Marquages ambrés permanents avec couleur de diffusion argentée
± 0,03 ml
Seringue pour pipettes volumétriques
Autoclavable
Classe B.
Non stérile
Ambré
1/boîte
15 ml