Learn More
Socorex™ Module volumétrique pour micropipettes Acura™ à 8 canaux
Augmentez la polyvalence de votre module de commande pour micropipettes électroniques Acura™ et économisez les coûts en l'accessoirisant avec l'un des 27 modules volumétriques disponibles. Le module volumétrique pour micropipettes à 8 canaux Socorex™ est un choix excellent et facilement montable/amovible pour vos besoins de micropipetage multicanaux.
Marque: Socorex™ 800.08.350
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Un des 27 ensembles volumétriques disponibles.
- Augmentez la polyvalence et économisez les coûts.
- Démontage et remontage sans outils.
- Les spécificités d'étalonnage des modules supplémentaires - définies par le CQ d'usine ou par le propriétaire de pipettes - sont conservées dans la mémoire de l'instrument.
Spécification
Pipette à 8 canaux | |
Acura™ | |
350 μL | |
Acura™ Electro 926 Micropipette |
8 | |
Module micropipette volumétrique | |
Pipette à 8 canaux | |
1 unité |