Learn More
Socorex™ Module volumétrique pour micropipettes Acura™ à 12 canaux
Augmentez la polyvalence de votre module de commande pour micropipettes électroniques Acura™ et économisez les coûts en l'accessoirisant avec l'un des 27 modules volumétriques disponibles. Le module volumétrique pour micropipettes à 12 canaux Socorex™ Acura™ est un choix excellent et facilement montable/amovible pour vos besoins de micropipetage multicanaux.
631.00€ - 682.00€
Spécification
À utiliser avec | Pipette à 12 canaux |
---|---|
Nombre de canaux | 12 |
Gamme de produits | Acura™ |
Type | Module micropipette volumétrique |
À utiliser avec (application) | Pipette à 12 canaux |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10749264
|
Socorex™
800.12.010 |
10 μL |
682.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10122142
|
Socorex™
800.12.350 |
350 μL |
631.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10589482
|
Socorex™
800.12.050 |
50 μl |
631.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Un des 27 ensembles volumétriques disponibles.
- Augmentez la polyvalence et économisez les coûts.
- Démontage et remontage sans outils.
- Les spécificités d'étalonnage des modules supplémentaires - définies par le CQ d'usine ou par le propriétaire de pipettes - sont conservées dans la mémoire de l'instrument.
Spécification
Pipette à 12 canaux | |
Acura™ | |
Pipette à 12 canaux | |
1 unité |
12 | |
Module micropipette volumétrique | |
Acura™ Electro 926 Micropipette |