Learn More
Vitlab™ Fiole jaugée avec bouchon en polypropylène
Préparez des solutions chimiques avec précision. La Fiole jaugée Vitlab™ avec bouchon en polypropylène est idéale pour la préparation et l’exécution de solutions chimiques en laboratoire. Les flacons absorbent les UV, sont très transparents et peuvent stocker des substances photosensibles.
Marque:  Vitlab™ 672950
Code produit. 15782116
  • 49.80€ / 2 pièces
Expédition estimée: 09-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Absorbant les UV, très transparentes.
  • Pour le stockage des substances photosensibles
  • La contrainte thermique jusqu’à 121°C ne dépasse pas en permanence la limite de tolérance
  • Pour préserver les marquages, il est recommandé d’effectuer un nettoyage à maximum 60°C 
Spécification
Spécification
50 ml
150 ml
10/19/2018 (il ne s’agit pas d’une date)
0,05 mL