Learn More
BRAND™ Fiole jaugée
Avec bouchon en verre
Marque:  BRAND™ 937263
58.50 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15951322
  • 63.15€ / 1 pièce
Expédition estimée: 07-10-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Verre borosilicaté 3.3
  • DIN EN ISO 1042
  • Étalonné pour son volume contenu (TC, In)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Spécification
    Verre
    500 ml
    Verre borosilicaté 3.3
    A