Learn More
Poulten & Graf GmbH Pipette à poine VOLAC FORTUNA™ avec 1 trait et des graduations bleues
Pipette à poire Poulten & Graf GmbH VOLAC FORTUNA™ avec 1 trait et des graduations bleues pour des mesures précises d’un volume de solution.
Marque: Poulten & Graf GmbH 1 2303602
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Pipette à poire Poulten & Graf GmbH VOLAC FORTUNA™ avec 1 trait et des graduations bleues pour des mesures précises d’un volume de solution.
- Avec 1 trait
- Graduations bleues
- Conformité approuvée
- Avec certificat de lot
Spécification
EN ISO 648 | |
Verre sodocalcique | |
Oui | |
Traits de graduation | |
0,02 mL | |
Pipette à poire à un trait |
AS | |
Non stérile | |
Bleu | |
5 | |
10 mL | |
Non |