Learn More
Poulten Graf™ Éprouvettes graduées en verre borosilicaté classe A Volac™ avec certificat
Marque: Poulten Graf™ R263/WAC/G/2
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Hexagonal | |
Blue | |
ASTM E1272-02, EN ISO 4788 | |
Graduated Cylinder | |
250 mL | |
White Ceramic Glazed Ink Scale | |
Autoclavable |
To Contain | |
Round | |
A | |
Borosilicate Glass | |
Single Certificate | |
5 mL |