Learn More
Poulten Graf™ Éprouvettes graduées en verre borosilicaté classe A Volac™ avec certificat
Marque: Poulten Graf™ R263/WAC/J/S
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Hexagonale | |
Bleu | |
Polypropylene | |
A | |
Verre borosilicaté | |
Certificat unique | |
20 mL |
Pour contenir | |
Rond | |
ASTM E1272-02, EN ISO 4788 | |
Bouteille graduée | |
2000 mL | |
White Ceramic Glazed Ink Scale | |
Autoclavables |