Learn More
Thermo Scientific™ Étalon fluorescent vert Vivid™
Vivid™ Fluorescent Standards represent the products formed during oxidation of Vivid™ Substrates by cytochrome P450 enzymes.
Marque: Thermo Scientific™ P2875
Description
Vivid™ Fluorescent Standards represent the products formed during oxidation of Vivid™ Substrates by cytochrome P450 enzymes. These standards enable quantification of enzyme activity when used as part of the Vivid™ CYP450 Screening Kits. Vivid™ Fluorescent Standards are included in the Vivid™ Screening Kits, but may also be purchased separately. They are supplied as a dried film.
More About Vivid™ CYP450 Screening Kits
Vivid™ CYP450 Screening Kits are high-throughput fluorescence-based assays for detection of enzyme-drug interactions and CYP450 inhibition. Vivid™ CYP450 Screening Kits include Vivid™ Substrate, Vivid™ Fluorescent Standard, reaction buffer, Vivid™ Regeneration System, NADP+, and CYP450 BACULOSOMES™ Plus Reagent. Vivid™ Fluorogenic Substrates are blocked dyes that yield minimal fluorescence signal until cleaved or hydroxylated. Oxidation at either of two potential sites releases the highly fluorescent product. CYP450 BACULOSOMES™ Plus Reagents are microsomes prepared from insect cells expressing a human CYP450 isozyme and human cytochrome P450 reductase. CYP450 BACULOSOMES™ Plus Reagents offer a distinct advantage over human liver microsomes in that only one CYP450 isozyme is expressed, thereby preventing metabolism by other CYP450s.
Applications
- High-throughput screening of enzyme-drug interactions
- Compound profiling for drug inhibition of cytochrome P450 isozymes
- Generation of predictive SAR models to guide compound acquisition
Spécification
Étalon fluorescent vert Vivid™, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, produits pharmaceutiques et biopharmaceutiques, analyses et dosages protéiques, dosages ADME/Tox basés sur la cible, à des fins de recherche uniquement, à ne pas utiliser dans les procédures diagnostiques | |
1 de chaque | |
Les kits de sélection Vivid™ CYP450 comprennent des substrats fluorogéniques Vivid™ CYP450, les réactifs BACULOSOMES™ CYP450, des étalons fluorescents et un système de régénération du NADPH. Les substrats fluorogéniques Vivid™ CYP450 vifs sont également disponibles séparément | |
Glace humide | |
VIVID™ |
Viabilité, prolifération et fonction cellulaires, pharmaceutique et biopharma, dosages et analyses protéiques, dosages ADME / tox à base cible | |
Étalon fluorescent | |
Les kits de sélection Vivid™ CYP450 comprennent des substrats fluorogéniques Vivid™ CYP450, des réactifs BACULOSOMES™ CYP450, des étalons fluorescents et un système de régénération du NADPH. Les substrats fluorogéniques Vivid™ CYP450 sont également disponibles séparément. Stockez les tampons de réaction à +4°C ou à température ambiante. Stockez BACULOSOMES™, le système de régénération NADPH et NADP+ à -80°C. Stockez les substrats et les étalons Vivid™ à +4°C à l’abri de la lumière. (Pour le stockage à long terme, remettre en suspension dans un solvant organique et conserver à -20°C) | |
Autre(s) étiquette(s) ou colorant(s) |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.