Learn More
Sartorius™ Unité de centrifugation en PC / PP Vivacon™
148.92€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | PCR |
---|---|
Matériau | Polycarbonate, Polypropylène |
À utiliser avec (application) | Concentration, dessalage, échange de tampon |
Matériau de boîtiers | Polycarbonate, Polypropylène |
Quantité | 25 / boîte |
Description
Spécification
PCR | |
Concentration, dessalage, échange de tampon | |
25 / boîte | |
Unité de centrifugation Vivacon 500 |
Polycarbonate, Polypropylène | |
Polycarbonate, Polypropylène | |
ADN | |
0,1 à 0,5 mL |