Learn More
Vitlab™ Pissettes à col étroit VITsafe™ avec étiquettes
Identifiez rapidement et facilement les milieux grâce à ces pissettes à code couleur. Les pissettes à col étroit VITsafe™ avec textes descriptifs imprimés sont dotées d’un jet de pulvérisation précis et d’un reflux du milieu optimisé grâce à la pointe de prélèvement continue et fine du tube de pulvérisation.
Marque:  Vitlab™ 1332819
Code produit. 10702751
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Flacons en PEBD (ou PP pour l’acétone et le MEK), avec tube de pulvérisation en PP
  • Le système VENT-CAP élimine pratiquement presque tout à fait les fuites et empêche au maximum toute surpression statique
  • Code couleur pour faciliter l’identification visuelle du support
Les flacons sont dotés d’un marquage de sécurité durable conformément à la directive (CE) n°1272/2008 (GHS), indiquant toutes les informations importantes :
  • Nom du matériel en allemand, anglais, français et espagnol
  • Formule chimique, n°CAS, pictogramme de danger, mention d’avertissement
  • Mentions de risque (phrases H), informations de sécurité (phrases P) et code NFPA
Spécification
Spécification
500 ml
Enregistrement et stockage
PEBD
Rouge
Étroit
Pissette
74 mm
Mentions légales : Eau distillée
Tube de pulvérisation et mentions légales
12/boîte
Oui
180 mm
PP
Ventilé