Learn More
Vitlab™ Pissettes à col étroit VITsafe™ avec étiquettes
Identifiez rapidement et facilement les milieux grâce à ces pissettes à code couleur. Les pissettes à col étroit VITsafe™ avec textes descriptifs imprimés sont dotées d’un jet de pulvérisation précis et d’un reflux du milieu optimisé grâce à la pointe de prélèvement continue et fine du tube de pulvérisation.
Marque: Vitlab™ 1333819
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Flacons en PEBD (ou PP pour l’acétone et le MEK), avec tube de pulvérisation en PP
- Le système VENT-CAP élimine pratiquement presque tout à fait les fuites et empêche au maximum toute surpression statique
- Code couleur pour faciliter l’identification visuelle du support
- Nom du matériel en allemand, anglais, français et espagnol
- Formule chimique, n°CAS, pictogramme de danger, mention d’avertissement
- Mentions de risque (phrases H), informations de sécurité (phrases P) et code NFPA
Spécification
1000 ml | |
Bouchon à vis, tube de pulvérisation | |
Boîte de 12 | |
Directive (CE) N 1272/2008 (SGH) | |
Étroit | |
Pissette | |
92 mm |
Mentions légales : Eau distillée | |
PEBD | |
Rouge | |
Oui | |
221 mm | |
Polypropylène | |
Ventilé |