Learn More
Ismatec™ Tubulure Microbore Vitontrade; pour pompes péristaltiques
Possède une excellente résistance aux produits chimiques, en particulier aux acides et aux alcalis, ce qui en fait un excellent choix pour les applications exigeantes telles que le transfert d’acide et de solvant. Elle résiste également à des températures comprises entre 8 à 400°F, ce qui la rend idéale pour le travail à haute température.
Marque: Ismatec™ 97632-30
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- La tubulure subit des tests intesifs pour offrir des performances optimales / des heures de fonctionnement avec l’équipement de la pompe péristaltique
- Extrudée avec précision pour des tolérances limitées permettant une répétabilité, une précision et une reproductibilité élevées
- Leader mondial des formulations proposant une compatibilité chimique maximale
- Approbations réglementaires correspondant à votre application unique
Spécification
Approuvé par la FDA ; Proposition 65 NA (aucun produit chimique énuméré dans la Proposition 65) | |
1,14 mm | |
50 ft. | |
Pompe de série C/L | |
30 | |
25,3 psi, 1,75 bar |
Tubulure Microbore | |
Viton | |
15,2 m | |
0°C | |
17,1 ml/min | |
150°C |