Learn More
Ismatec™ Tubulure Microbore Vitontrade; pour pompes péristaltiques
Possède une excellente résistance aux produits chimiques, en particulier aux acides et aux alcalis, ce qui en fait un excellent choix pour les applications exigeantes telles que le transfert d’acide et de solvant. Elle résiste également à des températures comprises entre 8 et 400°F, ce qui la rend idéale pour le travail à haute température.
Marque:  Ismatec™ 97632-46
Code produit. 11704969
  • 168.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 24-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • La tubulure est soumise à des tests rigoureux afin d’assurer des performances optimales / des heures de vie de la pompe grâce à l’équipement de la pompe péristaltique
  • Extrudée avec précision pour des tolérances limitées permettant une répétabilité, une précision et une reproductibilité élevées
  • Leader mondial des formulations proposant une compatibilité chimique maximale
  • Approbations réglementaires correspondant à votre application unique
Spécification
Spécification
Approuvé par la FDA ; Prop 65 NA (sans produits chimiques mentionnés dans la norme Prop 65)
2,54 mm
50 pieds
Pompe de série C/L
46
25,3 psi, 1,75 bar
Tubulure Microbore
Viton
15,2 m
0°C
1 / 8 po.
150°C