Learn More
Cole-Parmer™ Tubulure Viton™ conforme aux exigences de la FDA
Utilisez cette tubulure pour un transfert d’acides en toute sécurité lorsque la conformité avec les exigences de la FDA est requise. La tubulure Viton™ conforme aux exigences de la FDA Cole-Parmer™ est idéale pour les applications de transfert d’acides et de solvants et les applications à haute température.
Marque: Cole-Parmer™ 06435-01
59.06 EUR valable jusqu'au 2024-09-22
Utilisez le code promo "21641" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Bonne résistance aux produits chimiques, blanc opaque
- Conforme aux exigences de la FDA (21 CFR 177.2600)
- Plage de températures : –32 à 204°C
- Stérilisation : Four à circulation d’air chaud à 249°C pendant 16 heures
Spécification
Tube de pompe | |
3,2 mm | |
-32°C | |
Blanc | |
204°C |
1,6 mm | |
7,6 m | |
Stérile | |
14,5 psi |