Learn More
Heidolph Instruments Tubulure d’extension Viton™
Tubulure d’extension pour petite cassette
Marque: Heidolph Instruments 525-50026-00
50.91 EUR valable jusqu'au 2024-09-22
Utilisez le code promo "21641" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Application : Excellente résistance aux acides à haute température
- Caractéristiques :
- Faible perméabilité aux gaz
- Résiste aux solvants et produits corrosifs à haute température
- Matériau : Caoutchouc fluorocarboné thermoformé Viton™ B (67 % fluoré) ; noir opaque
- Conforme aux normes : Conforme aux BPL
- Plage de températures : -30 à +205°C
- Stérilisation : La stérilisation n’est pas recommandée
- Restriction : Durée de performance limitée
Spécification
Autoclavables | |
Viton | |
1 m | |
Pompes multicanaux | |
Noir | |
205°C |
4,6 mm | |
2,8 mm | |
0,9 mm | |
Non stérile | |
0,5 à 1,5 bars |