Learn More
Thermo Scientific Chemicals Vitamine D2, 97+ %
La vitamine D2, ou ergocalciférol, nº CAS 50-14-6, une hormone liposoluble importante pour l’absorption et le métabolisme du calcium et du phosphore.
63.82€ - 203.01€
Identifiants chimiques
CAS | 50-14-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C28H44O |
Poids moléculaire (g/mol) | 396.66 |
Numéro MDL | MFCD00166988,MFCD11656674 |
Clé InChI | MECHNRXZTMCUDQ-VLOQVYPSSA-N |
Synonyme | ergocalciferol, vitamin d2, calciferol, viosterol, oleovitamin d2, ercalciol, ergorone, detalup, condocaps, crystallina |
CID PubChem | 134129658 |
Nom IUPAC | (1S)-3-[2-[(1S,7aR)-1-[(2R,5R)-5,6-diméthylhept-3-en-2-yl]-7a-méthyle-2,3,3a,5,6,7-hexahydro-1H-indène-4-ylidène]éthylidène]-4-éthylidènecyclohexane-1-ol |
SMILES | CC(C)[C@@H](C)\C=C\[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2\C(CCC[C@]12C)=C\C=C1/C[C@@H](O)CCC1=C |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10125413
|
Thermo Scientific Chemicals
422630010 |
1 g | Flacon en verre |
63.82€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10279320
|
Thermo Scientific Chemicals
422630050 |
5 g | Flacon en verre |
203.01€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
50-14-6 | |
396.66 | |
MECHNRXZTMCUDQ-VLOQVYPSSA-N | |
134129658 | |
CC(C)[C@@H](C)\C=C\[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2\C(CCC[C@]12C)=C\C=C1/C[C@@H](O)CCC1=C |
C28H44O | |
MFCD00166988,MFCD11656674 | |
ergocalciferol, vitamin d2, calciferol, viosterol, oleovitamin d2, ercalciol, ergorone, detalup, condocaps, crystallina | |
(1S)-3-[2-[(1S,7aR)-1-[(2R,5R)-5,6-diméthylhept-3-en-2-yl]-7a-méthyle-2,3,3a,5,6,7-hexahydro-1H-indène-4-ylidène]éthylidène]-4-éthylidènecyclohexane-1-ol |
Spécification
Vitamin D2 | |
50-14-6 | |
115.0°C to 119.0°C | |
Authentique | |
C28H44O | |
15, 10215 | |
+ 82.00 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in common organic solvents | |
CC(C)[C@@H](C)\C=C\[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2\C(CCC[C@]12C)=C\C=C1/C[C@@H](O)CCC1=C | |
396.66 | |
396.65 | |
Poudre |
99% | |
460 to 490 (265nm, EtOH 96%) | |
Beige à blanc | |
97.0 to 103% (HPLC) | |
MFCD00166988,MFCD11656674 | |
+82.00 (25.00°C c=3,in acetone) | |
ergocalciferol, vitamin d2, calciferol, viosterol, oleovitamin d2, ercalciol, ergorone, detalup, condocaps, crystallina | |
MECHNRXZTMCUDQ-VLOQVYPSSA-N | |
(1S)-3-[2-[(1S,7aR)-1-[(2R,5R)-5,6-diméthylhept-3-en-2-yl]-7a-méthyle-2,3,3a,5,6,7-hexahydro-1H-indène-4-ylidène]éthylidène]-4-éthylidènecyclohexane-1-ol | |
134129658 | |
97+% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Toxique en cas d’ingestion.
Toxique par contact cutané.
Mortel par inhalation.
Risque avéré d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée par ingestion.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver avec précaution et abondamment à l’eau et au savon.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la personne à l’extérieur
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 200-014-9
missing translation for 'rtecsNumber' : KE1050000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Vitamin D2
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H330-Mortel par inhalation.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.