Learn More
VistaLab™ Technologies Pointes de pipettes VistaRak™, stériles
Particulièrement pratiques pour une utilisation avec les pipettes à 8 et 12 canaux
Marque: VistaLab™ Technologies 4060-1332
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pointes filtrées stériles emballées dans VistaRak : 5 racks de 192 pointes chacun
- Utilisez les cônes de pipettes VistaLab pour optimiser les performances et les avantages exceptionnels des pipettes Ovation
- Toutes les pipettes VistaLab sont étalonnées avec les pointes VistaLab pour offrir un ajustement parfait et des performances toujours fiables
Informations sur la commande
192 pointes emballées/rack, 5 racks/boîte
Spécification
25 μl | |
Stérile | |
Bleu | |
1,7 in | |
Sans DNase, RNase et Pyrogène | |
Rack | |
VistaRack : 5 racks de tubes | |
Oui | |
Non |
À filtre | |
Transparent | |
Non autoclavable | |
5 in | |
Irradiation électronique | |
Pipette | |
192 pointes / rayon | |
Ovation™ Pipette | |
Filtres en polypropylène, en polyéthylène |