Learn More
VistaLab™ Technologies Pipeteur à volume fixe Ovation™ ; à course unique
Suit naturellement les contours de la paume
Marque: VistaLab™ Technologies 1257-0002
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fonctionnement mécanique à piston, faible force, 1 course (F1) ou 2 courses (avec surcourse) (F2)
- Ovation F1 est disponible de 5 à 1 000 μl
- Ovation F2 est disponible de 1 à 1 000 μl
- Volumes fixes personnalisés disponibles sur demande
- Ouvre-bouchon pour microtubes intégré
- La buse avec filtre remplaçable empêche la contamination du pipeteur
- Possibilité de réglage de l’étalonnage en laboratoire
Spécification
± 1,5%, 0,90% | |
Rouge | |
Non stérile | |
2 µl | |
Support d’étagère, touche d’étalonnage | |
Garantie limitée de 2 ans |
Non autoclavable | |
1 | |
Pipette à deux courses | |
Micro-pipetage / transfert de liquide | |
1 de chaque |