Learn More
VistaLab™ Technologies Pipeteurs à volume réglable Ovation™
Suit naturellement les contours de la paume
Marque: VistaLab™ Technologies 1057-0010
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Le crochet réglable peut être facilement positionné pour un ajustement personnalisé pour les utilisateurs gauchers ou droitiers
- Tenue confortable dans la paume de votre main
- Le réglage du volume est indiqué par un affichage LCD sur la poignée du pipeteur
- Améliore significativement les positions et réduit les forces associées au pipetage
- Cinq réglages de volume appréciés peuvent être programmés et rappelés en appuyant sur un seul bouton
- Le bouton de libération d'énergie stocke l'énergie capturée lors de l'acquisition de pointes et utilise l'énergie pour repousser la pointe d’une légère pression sur un bouton
- Le piston à adhérence de forme à faible force permet à l’utilisateur de contrôler manuellement la vitesse d’aspiration et de distribution avec un minimum d’efforts
- La buse avec filtre remplaçable empêche la contamination du pipeteur
- Repose solidement sur le comptoir avant, pendant et après le travail — sans aucun risque de contamination
- Étalonnage en laboratoire ajusté à l’aide d’un logiciel interne
Spécification
±1% à 10 µl, ±1,5% à 5 µl, ±2,5% (à 1 µl) | |
Utilisateurs gauchers ou droitiers | |
1 | |
Pipette à volume réglable | |
LCD | |
Pile CR2, support d’étagère | |
1 de chaque | |
9 in | |
3 po |
Orange | |
Polycarbonate / ABS | |
Ovation™ | |
1 à 10 μl | |
Le crochet réglable peut être facilement positionné de manière personnalisée pour une utilisation par les gauchers ou les droitiers | |
0,01 μl | |
Garantie limitée de 2 ans | |
7 po | |
Pile remplaçable CR2 |