Learn More
VistaLab™ Technologies Pipeteurs Ovation™ à 8 canaux
Programmation directe et simple associée à une exactitude et une précision fiables et homogènes
1655.00€ - 1685.00€
Spécification
Matériau | Polycarbonate ABS |
---|---|
Nombre de canaux | 8 |
Gamme de produits | Technologies Ovation™ |
Affichage | LCD |
Type de doigt | Ergonomique |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Couleur | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Couleur | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11932235
|
VistaLab™ Technologies
1160-0020 |
0,5 à 20 μL | Jaune | Droitier |
1655.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11952235
|
VistaLab™ Technologies
1160-0125 |
2 à 125 μL | Vert | Droitier |
1685.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11972235
|
VistaLab™ Technologies
1160-0250 |
5 à 250 μL | Bleu | Droitier |
1685.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11992235
|
VistaLab™ Technologies
1160-1250 |
25 à 1250 μL | Rouge | Droitier |
1685.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Conception ergonomique guidée par le confort avec fonctions électroniques pour des procédures répétitives
- Dotés d’un système d’acquisition de pointes qui fournit un signal de retour positif pour indiquer que chaque pointe est solidement installée et scellée ; aucune manipulation manuelle n’est nécessaire
- Une fois le pipetage terminé, toutes les pointes sont éliminées d’une légère pression sur un bouton
- Équipés de plusieurs commandes de distribution, de pipette, de pipette inverse, de mélange et de dilution en série et de fonctions de manipulation de liquides avec rappel des réglages de volume stockés
- Disponibles sur les modèles pour gauchers et droitiers avec écran LCD correctement placé
- Pour la distribution de liquides de précision de 0,5 à 1250 μl
Spécification
Polycarbonate ABS | |
Technologies Ovation™ | |
Ergonomique | |
1 Pièce | |
8 in | |
6 in, |
8 | |
LCD | |
Bloc d'alimentation avec adaptateur, support d'étagère | |
Garantie limitée de 2 ans | |
8 in | |
Batterie lithium-ion rechargeable, bloc d'alimentation Ovation |