Learn More
Bolle Safety™ Visière ATOV à utiliser avec les lunettes de protection Bolle ATOM
La visière ATOV offre une protection accrue du visage lorsqu’elle est fixée aux lunettes de protection Bolle ATOM. La visière en polycarbonate est compacte, légère et extrêmement confortable grâce à son cadre modulaire en caoutchouc thermoplastique (TPR).
Marque: Bolle Safety™ ATOV
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Protection supplémentaire contre les gouttelettes de produits chimiques liquides
- Polycarbonate bleu
- Ultra légère
- Utilisation conseillée avec les lunettes de sécurité ATOM
Spécification
Bleu | |
EN 166 3 BT CE | |
Non |
Polycarbonate | |
Visière supplémentaire à utiliser avec les lunettes de protection ATOM | |
ATOV |