Learn More
PAL International™ Blouses de laboratoire blanches pour visiteurs avec bouton-pression
Offrent une protection hygiénique dans divers environnements industriels, de fabrication d’aliments et de soins de santé.Les blouses de laboratoire blanches pour visiteurs PAL International™ avec bouton-pression sont fabriquées en polypropylène non tissé souple mais durable.
261.00€ - 283.91€
Spécification
Type de produit | General Purpose Lab Coat |
---|---|
Sexe | Unisex |
Matériau | Polypropylène |
Couleur | Blanc |
Type de bouchon | Boutons pression |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12383996
|
PAL International™
N77113 |
L |
261.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 16-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12944541
|
PAL International™
N77112 |
Moyenne |
283.91€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12974541
|
PAL International™
N77115 |
2XL |
266.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 16-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Structure en tissu de polypropylène non tissé souple, mais durable
- Résistantes et confortables.
- Manchettes ouvertes
- Sans poches
- Emballées individuellement pour chaque visiteur
- Autorisé pour contact alimentaire
- Disponibles uniquement en blanc
Spécification
General Purpose Lab Coat | |
Polypropylène | |
Boutons pression | |
Oui | |
Pour une utilisation dans les environnements alimentaires |
Unisex | |
Blanc | |
Ouverte | |
Aucun |