Learn More
Thermo Scientific™ Lecteur de code-barres sans fil VisionMate™
Instrument polyvalent de suivi des échantillons qui décode les codes-barres 2D et linéaires ainsi que les codes QR. Utilise la technologie Bluetooth™ pour garantir la mobilité dans le laboratoire, la chambre froide ou sur le terrain.
Marque:  Thermo Scientific™ 3122-V2
Code produit. 15631732
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Le lecteur de code-barres sans fil Thermo Scientific™ VisionMate™ est un instrument de suivi d’échantillons polyvalent qui décode les code-barres 2D et linéaires ainsi que les codes QR. Le lecteur sans fil utilise la technologie Bluetooth™ pour permettre la mobilité en laboratoire, dans la chambre froide ou sur le terrain afin d’obtenir une identification et un suivi efficaces des échantillons et une saisie directe dans une station de travail, un LIMS ou un appareil portable couplé(e). Le lecteur sans fil VisionMate est capable de lire n’importe quel code-barres ANSI de catégorie D ou supérieure, y compris les codes-barres 2D et linéaires Thermo Scientific et ceux de la plupart des principaux fabricants, ce qui le rend bien adapté aux applications multi-installations.
Mobilité lors de la transmission de données de codes-barres
  • Gains de productivité grâce à la liberté de travailler loin de la paillasse
  • Faible consommation d’énergie pour une durée de vie plus longue de la batterie
Compatibilité de format polyvalente
  • Compatible avec tous les formats de tubes et de racks linéaires (1D), 2D Matrix et Nunc
  • Compatible avec les codes-barres 1D et 2D de la plupart des principaux fournisseurs
  • Suivi sécurisé des échantillons précieux provenant de sources externes
Sortie directe des données vers de nombreuses applications à l’aide de l’émulation de clavier
  • Compatible avec pratiquement toutes les applications logicielles de stockage (Excel, Notepad, LIMS, etc.)
  • Facile à mettre en œuvre dans les processus de gestion des échantillons de laboratoire existants
Diffuseur de lumière ambiante
  • Balayage possible dans des conditions d’éclairage sous-optimales
  • Augmentation de la productivité sur le terrain
Écran à contraste élevé transparent
  • Affichage les informations clés (durée de vie de la batterie, code scanné, connectivité, etc.)
  • Options flexibles pour modifier l’heure, la date, ajouter le suffixe, le préfixe et d’autres données utiles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Lecteur de code-barres sans fil VisionMate
PC/ordinateur portable : Microsoft™ Windows™ 2000 ou Windows XP avec PDA à port USB 1,1 disponible : PC de poche avec Active-Sync (Bluetooth intégré requis)
Sans fil : via l’adaptateur Bluetooth USB fourni ou via la radio Bluetooth intégrée câblée : via le câble USB fourni
Moniteur Super VGA (800 x 600) ou résolution supérieure avec 256 couleurs
Lecteur de code-barres sans fil
Connexion Bluetooth ou USB
1,42 po
2,83 po
Via le port USB fourni
11,9 oz
Stockage d’échantillons à long terme dans des tubes et des racks à code-barres
Lecteur de codes-barres sans fil avec logiciel CodeXML, câble USB et dispositif Bluetooth Belkin avec logiciel associé, adaptateur mural USB avec prises compatibles US/EU/UK/AU
16,5 cm
6,5 x 2,83 x 1,42 po (16,5 x 7,2 x 3,6 cm)
> 8 heures d’autonomie (fonctionnement continu)
1/sachet, 1/boîte
300 Mo d’espace disque disponible
Batterie au lithium-ion de 1 300 mA
Tout tube de stockage à code-barres Thermo Scientific Matrix ou Nunc 2D et quasiment tous les autres codes-barres 2D, ainsi que tout code linéaire (1D)
3,6 cm
7,2 cm
337 g
∼6 heures
Marquage CE
Portoir pour 24, 48, 96 ou 384 tubes à essai
6,5 po
Souris ou dispositif de pointage compatible