Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Jeu de polariseur VisiLED uniquement pour l’éclairage annulaire
Le kit de polarisation VisiLED est spécialement conçu. Grâce à ses filtres de polarisation de pointe, SCHOTT™ peut apporter une amélioration importante par rapport à d’autres filtres de polarisation.
Marque: SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 400666
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Système de polarisation pour l'annulaire VisiLED Brightfield S80-65N-2
- Polariseur rotatif avec filetage adaptable et filtre coulissant en tant qu’analyseur
- La lumière polarisée par un filtre polarisant et d’analyse à l’intérieur du faisceau peut être utilisée très efficacement en stéréomicroscopie pour contraster la structure interne du matériau ou pour différencier les particules métalliques des autres particules
- Ne pas utiliser avec un autre type d’éclairage annulaire
- À utiliser uniquement avec l’éclairage annulaire VisiLED S80-65N-2
Spécification
Filtre | |
Une grande variété de tâches, des applications en sciences de la vie et l’industrie | |
VisiLED Ringlight S80-65N-2 | |
Filtre de polarisation et analyseur |