Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ VisiLED Controller
Les contrôleurs VisiLED sont le cœur du système VisiLED pour le contrôle des têtes d’éclairage VisiLED.
482.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Éclairage de stéréomicroscopie |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Éclairages annulaires et backlights VisiLED |
Code produit | Marque | Type | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16637105
|
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
400080 |
Contrôleur | Éclairages annulaires et backlights VisiLED |
482.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- The compact MC1100 allows the settings of various illumination parameters including light intensity, segment modes and change of illumination direction while the MC1500 offers this for two light heads.
- Extra-fine smooth dimming.
- MC1500 offers an external trigger to start strobe function frequencies netween 15-5 KHz.
- MC1500 offers optional PC control via RS232 and footswitch control.
- Advanced setting options for optimum contrast.
- Ergonomics and blindfold operation.
- MC1500 offers control of two channels.
- Save up to four complex illumination scenarios with MC1500.
Spécification
Éclairage de stéréomicroscopie | |
Éclairages annulaires et backlights VisiLED |