Learn More
Buerkle™ Échantillonneur ViscoSampler
Échantillonneur ViscoSampler avec aspiration puissante pour milieux visqueux. Le milieu est aspiré et évacué à l’aide du flacon d’aspiration. Spécialement conçu pour les substances visqueuses comme les boues, le limon, les échantillons d’argile et de sol humides, les sédiments de sol, les huiles, les émulsions, les crèmes, etc.
Marque: Buerkle™ 5331-1200
559.55 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Aspiration puissante pour milieux visqueux
- Le milieu est aspiré et évacué à l’aide du flacon d’aspiration
- Pour une utilisation avec les boues, le limon, les échantillons humides d’argile et de sol, les sédiments de sol, les huiles, les émulsions, les crèmes, etc.
- Faciles à nettoyer
- Toutes les surfaces sont exemptes de pores et ne comportent pas de fissures
- L’accumulation de saletés est évitée
- Seuls les filetages à vis rondes testés dans le domaine de l’hygiène alimentaire sont utilisés
- Le démontage et le nettoyage sont extrêmement simples
Specifications
Échantillonneur ViscoSampler | |
Anneau de raclage | |
650 ml | |
32 mm |
Polypropylène | |
Formulaire en T | |
Apte au contact alimentaire | |
200 cm |