Learn More
Thermo Scientific™ Flacon fileté avec bouchon à vis, en verre transparent à ouverture large 9 mm Virtuoso™ avec V-Patch
Bénéficiez d’une impression haute qualité et de données d’échantillon fiables sur un flacon conçu pour être utilisé avec le système d’identification de flacons Thermo Scientific™ Virtuoso™.
Marque: Thermo Scientific™ 60180-VT310
Description
Garantissez la fiabilité et l’intégrité des données d’échantillons grâce à ce flacon haute qualité. Le flacon à vis en verre transparent à ouverture large Thermo Scientific™ Virtuoso™ 9 mm avec étiquette V-Patch a été conçu exclusivement pour une utilisation avec le système d’identification de flacons Virtuoso. Les données d’échantillons sont imprimées directement sur le V-patch du flacon. Réduisez au maximum le risque d’enfoncement des septa et bénéficiez d’une meilleure étanchéité grâce aux flacons dotés du système de fermeture de flacon avancé (AVCS) de 2 ml, 12 x 32 mm. Le point d’arrêt du bouchon évite tout serrage insuffisant ou excessif afin de garantir une étanchéité optimale et uniforme en toute occasion. Le flacon est également disponible avec un insert intégré pour les petits volumes d’échantillons.
Fabriqués en verre borosilicaté transparent à coefficient de dilatation 33 de qualité supérieure (Type 1, Classe A), ces flacons sont dotés d’un fond uniformément plat assurant la sécurité avec les inserts.Spécification
Flacon MacroVial en verre transparent avec insert intégré et étiquette V-Patch | |
12 mm | |
350 μl | |
< 2 μl | |
32 mm | |
Oui |
Transparent | |
Verre | |
100 | |
Virtuose | |
9 mm |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.