Learn More
Thermo Scientific™ Flacon à sertir / à clipser transparent à ouverture large 11 mm Virtuoso™ avec V-Patch
Étiquetez ces flacons transparents à bouchon à clipser ou à sertir à l’aide du système d’identification de flacons Thermo Scientific™ Virtuoso™.
Marque: Thermo Scientific™ 60180-VT302
16.18 EUR valable jusqu'au 2024-10-31
Utilisez le code promo "21692" pour bénéficier de cette offre.
Description
Garantissez la fiabilité et l’intégrité des données d’échantillons. Les flacons à sertir / à clipser à ouverture large 11 mm Thermo Scientific™ Virtuoso™ avec étiquette V-Patch ont été conçus exclusivement pour une utilisation avec le système d’identification de flacons Virtuoso. Le système Virtuoso imprime les informations sur les échantillons directement sur l’étiquette V-Patch du flacon afin de garantir l’intégrité de l’étiquetage et l’intégrité des données d’échantillons. Fermez ces flacons à l’aide des bouchons à clipser ou des bouchons à joint à sertir en aluminium.
Ces flacons de 2 ml, 12 x 32 mm, s’adaptent à la plupart des échantillonneurs automatiques. Fabriqués en verre borosilicaté transparent à coefficient de dilatation 33 de qualité supérieure (Type 1, Classe A), ils satisfont à toutes les exigences de pharmacopée en vigueur aux États-Unis, en Europe et au Japon.Spécification
Flacon à sertir à ouverture large 11 mm Virtuoso, 2 ml, verre transparent avec étiquette V-Patch | |
12 mm | |
2,0 ml | |
< 170 μl | |
32 mm | |
11 mm |
Transparent | |
Verre | |
100 | |
Virtuose | |
100 / Bte | |