Learn More
Ansell™ Gants d’immersion en nitrile bleu Virtex™ série 79-700
Conçus spécifiquement pour offrir une flexibilité, une résistance chimique et un confort exceptionnels. Les gants d’immersion en nitrile bleu Ansell Edmont™ Virtex™ série 79-700 offrent un confort quotidien, tout en légèreté.
34.75€ - 139.00€
Spécification
Matériau arrière | Nitrile |
---|---|
Matériau de la manchette | Nitrile |
Type de produit | Gants pour immersion |
Modèle | 79 / 700 |
Épaisseur (métrique) | 0,2 mm |
Description
- Réutilisable
- Antistatiques, conformément à la norme EN 1149
- Dotés de la technologie de gestion de l’humidité Aquadri™-Ansell™, qui offre d’excellentes capacités d’absorption de l’humidité et garde vos mains au sec pendant longtemps
- Ces gants ont beaucoup moins tendance à se dégrader que les gants traditionnels en flocons de coton
- Idéaux pour l’assemblage léger dans des conditions sèches, entièrement humides ou huileuses, les essais de moteur et de systèmes, les magasins de peinture et de pulvérisation, la distribution alimentaire
Spécification
Nitrile | |
Gants pour immersion | |
0,2 mm | |
Droit | |
Bonne résistance chimique |
Nitrile | |
79 / 700 | |
Bleu | |
Aquadri | |
79-700 |