Learn More
Bollé Safety Lunettes de sécurité transparentes Viper
Click to view available options
Revêtement des verres : Anti-buée, anti-rayures
Description
- Transparentes.
- Branches réglables.
- Technologie approuvée pour une utilisation continue et qualité optique parfaite certifiée.
- Revêtement anti-buée et anti-rayures.
- Protection UVA / UVB à 99,9 %.
- La protection des verres et de la monture contre les chocs à faible énergie résiste à une bille de 6 mm, 0,86 g à 45 m/s (protection maximale pour les lunettes).
- Protection des verres et de la monture contre les particules à grande vitesse à des températures extrêmes.
- Protection de la monture contre les risques quotidiens, notamment la chute des lunettes de protection sur le sol,
le vieillissement par exposition à la lumière, l’exposition à la chaleur ou à la corrosion. - Certificat de la norme européenne CE disponible.
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | Certificat de la norme européenne CE disponible. |
Revêtement de la lentille | Antibuée, Antirayures |
Type de produit | Lunettes de sécurité |
Comprend | Cordon réglable |
Nb par paquet | 1paire |
Style des branches | Réglable |
Poids (métrique) | 27 g |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Bollé Safety Lunettes de sécurité transparentes Viper >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu