Learn More
Vinyltriméthoxysilane, 98 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
51.30€ - 228.00€
Identifiants chimiques
CAS | 2768-02-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H12O3Si |
Poids moléculaire (g/mol) | 148.24 |
Numéro MDL | MFCD00008605 |
Clé InChI | NKSJNEHGWDZZQF-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | vinyltrimethoxysilane, trimethoxyvinylsilane, silane, ethenyltrimethoxy, trimethoxy vinyl silane, trimethoxysilyl ethene, vinyl trimethoxy silane, silane, trimethoxyvinyl, trimethoxysilyl ethylene, vtmo, vts-m |
CID PubChem | 76004 |
Nom IUPAC | Éthényl(triéthoxy)silane |
SMILES | CO[Si](C=C)(OC)OC |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10713922
|
Thermo Scientific Acros
433061000 |
100 mL | Flacon en verre AcroSeal™ |
51.30€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10423350
|
Thermo Scientific Acros
433060010 |
1 L | Flacon en verre AcroSeal™ |
228.00€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
2768-02-7 | |
148.24 | |
NKSJNEHGWDZZQF-UHFFFAOYSA-N | |
76004 | |
CO[Si](C=C)(OC)OC |
C5H12O3Si | |
MFCD00008605 | |
vinyltrimethoxysilane, trimethoxyvinylsilane, silane, ethenyltrimethoxy, trimethoxy vinyl silane, trimethoxysilyl ethene, vinyl trimethoxy silane, silane, trimethoxyvinyl, trimethoxysilyl ethylene, vtmo, vts-m | |
Éthényl(triéthoxy)silane |
Spécification
Vinyltrimethoxysilane | |
Incolore | |
123.0°C | |
Authentique | |
C5H12O3Si | |
1.3915 to 1.3935 | |
0.968 | |
Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents | |
CO[Si](C=C)(OC)OC | |
148.24 | |
0.6 mm2/s (25°C) | |
98% |
2768-02-7 | |
0.9680g/mL | |
23°C | |
97.5% min. (GC) | |
H2C=CHSi(OCH3)3 | |
MFCD00008605 | |
vinyltrimethoxysilane, trimethoxyvinylsilane, silane, ethenyltrimethoxy, trimethoxy vinyl silane, trimethoxysilyl ethene, vinyl trimethoxy silane, silane, trimethoxyvinyl, trimethoxysilyl ethylene, vtmo, vts-m | |
NKSJNEHGWDZZQF-UHFFFAOYSA-N | |
Éthényl(triéthoxy)silane | |
76004 | |
148.24 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Liquide et vapeurs inflammables.
Nocif par inhalation.
Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée en cas d’inhalation.
Déclaration GHS P
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Ne pas fumer.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) :Enlever immédiatement les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l’eau/se doucher.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 220-449-8
- Vinyltrimethoxysilane
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
- H332-Nocif par inhalation.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
RUO – Research Use Only