Learn More
Chlorure de vinylmagnésium, solution à 1,5 M (13 % en poids) dans le THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
84.24€ - 384.92€
Identifiants chimiques
CAS | 3536-96-7, 109-99-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H3ClMg |
Poids moléculaire (g/mol) | 86.80 |
Numéro MDL | MFCD00013594 |
Clé InChI | NAFZXKWEUWVSAW-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | vinylmagnesium chloride, chlorovinylmagnesium, chloro ethenyl magnesium, vinyl magnesium chloride, magnesium, chloroethenyl, vinyl magnesium-chloride, vinyl-magnesium chloride, magnesium,chloroethenyl, ethenyl magnesium chloride, vinylmagnesium chloride solution |
CID PubChem | 77075 |
Nom IUPAC | Magnésium ; Éthène ; Chlorure |
SMILES | Cl[Mg]C=C |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10507763
|
Thermo Scientific Acros
252591000 |
100 mL | Flacon en verre AcroSeal™ |
84.24€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10043260
|
Thermo Scientific Acros
252598000 |
800 mL | Flacon en verre AcroSeal™ |
384.92€
800mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
3536-96-7, 109-99-9 | |
86.80 | |
NAFZXKWEUWVSAW-UHFFFAOYSA-M | |
77075 | |
Cl[Mg]C=C |
C2H3ClMg | |
MFCD00013594 | |
vinylmagnesium chloride, chlorovinylmagnesium, chloro ethenyl magnesium, vinyl magnesium chloride, magnesium, chloroethenyl, vinyl magnesium-chloride, vinyl-magnesium chloride, magnesium,chloroethenyl, ethenyl magnesium chloride, vinylmagnesium chloride solution | |
Magnésium ; Éthène ; Chlorure |
Spécification
Vinylmagnesium chloride | |
15 wt. % Solution in Tetrahydrofuran | |
66.0°C | |
CH2=CHMgCl | |
0.9800g/mL | |
Solubility in water: vigorous reaction. | |
Cl[Mg]C=C | |
86.80 | |
86.8 | |
0.98 | |
Poudre cristalline |
Blanc à beige | |
3536-96-7, 109-99-9 | |
C2H3ClMg | |
MFCD00013594 | |
vinylmagnesium chloride, chlorovinylmagnesium, chloro ethenyl magnesium, vinyl magnesium chloride, magnesium, chloroethenyl, vinyl magnesium-chloride, vinyl-magnesium chloride, magnesium,chloroethenyl, ethenyl magnesium chloride, vinylmagnesium chloride solution | |
NAFZXKWEUWVSAW-UHFFFAOYSA-M | |
Magnésium ; Éthène ; Chlorure | |
77075 | |
2M (18 wt.%) | |
−017°C |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
Causes severe skin burns and eye damage. May cause respiratory irritation. In contact with water releases flammable gases which may ignite spontaneously. Highly flammable liquid and vapor. May form explosive peroxides. Reacts violently with water. Suspected of causing cancer. Harmful if swallowed. May cause drowsiness or dizziness.
GHS P Statement
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking. IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower. Handle under inert gas. Protect from moisture. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
danger
missing translation for 'einecsNumber' : 222-575-9
Recommended Storage : En dessous de 10°C, le réactif de Grignard se cristallise.Conserver entre 10°C et 25°C.
- Vinylmagnesium chloride, 1.9M (16.5 wt.%) solution in THF
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
- EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.