Learn More
Masterflex™ Tubulure en vinyle
Tubulure de laboratoire à usage général avec une bonne résistance aux produits chimiques et à l’abrasion.
Marque: Masterflex™ 06405-01
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Applications : Usage général en laboratoire.
- Résistance aux produits chimiques et à l’abrasion.
- Inodore.
- Non toxique.
- Transparent.
- Fabriquée conformément aux exigences de BPF.
Spécification
3A ; pharmacopée européenne ; NSF-51 ; ADCF ; FDA ; sans phtalate ; USP ; non DEHP ; NSF-61 | |
1,6 mm | |
3,175 mm | |
0,8 mm | |
ETO | |
40°psi |
Non autoclavable | |
Vinyle | |
15,2 m | |
-34°C | |
Transparent | |
74°C |