Learn More
Masterflex™ Tubulure en vinyle
Idéal pour les applications d’usage général
Marque:  Masterflex™ 06405-12
Code produit. 11700159
  • 45.60€ / 1 pièce
Expédition estimée: 06-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Tubulure en vinyle
  • Résistance aux produits chimiques et à l’abrasion
  • Inodore, non toxique et transparent
  • Fabriquée conformément aux exigences de BPF
  • Plage de températures : -45 à +180°F
  • (-43 à +82°C)
  • Stériliser à l’oxyde d’éthylène
Spécification
Spécification
Tubulure en vinyle
3/8 in.
Vinyle
12,7 mm
15,2 m
1,6 mm
–45deg;F
Oxyde d’éthylène
41°psi
82°C
Non autoclavable
9,6 mm
1/2 po
50 pieds
1/16 po
Utilisation en laboratoire à usage général
-42°C
Transparent
180°F