Learn More
Brady™ Étiquettes imprimables à transfert thermique en vinyle
Printable, self-laminating vinyl labels for thermal transfer printers.
Marque: Brady™ 236988
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Printable, self-laminating vinyl labels for thermal transfer printers.
- Please Note: This material is UL recognised with its respective ribbon.
- See the Recommended Ribbon Series for the appropriate ribbon to use.
Spécification
Conformes RoHS selon l’amendement MCV 2005/618/CE, directive RoHS 2002/95/CE, certifiés UL | |
Acrylique, Permanent | |
Mat | |
Transfert thermique | |
Identification électrique et automatisée, identification de fils et câbles | |
49 mm | |
-70°C | |
1 rouleau | |
-94°F to +158°F | |
0.004 in. | |
69,5 mm | |
2.5 in. | |
1.5 in. | |
0.75 in. |
Étiquettes imprimables par transfert thermique | |
Blanc, Transparent | |
Vinyle | |
Étiquette imprimable par transfert thermique | |
BBP11, PR200Plus, PR300Plus, PR600Plus, BP1244, BP1344, BP4000, BP4320 | |
2 | |
2000 Labels/Roll | |
Rectangle | |
–40°C à +70°C | |
0,025 mm | |
63,50 x 38,10 mm | |
22,86 mm | |
38,10 mm | |
19,05 mm |