Learn More
Brady™ Étiquettes de fils et de câbles laminées en vinyle
B33 Series Self-laminating Vinyl Labels for BBP33, i3300, and i5300 Printers.
Marque: Brady™ 143091
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Étiquettes auto-protégées en vinyle B33
- Certifié UL conformément à la norme d'étiquetage et de marquage UL969 lorsqu'elle est imprimée avec les rubans Brady séries R4300 et R6200
Spécification
Certifié UL conformément à la norme d’étiquetage et de marquage UL969 lorsqu’elle est imprimée avec les rubans Brady séries R4300 et R6200. Voir les fichiers UL MH17154 pour plus de détails. Les clients Brady doivent spécifier à l’achat s’ils nécessitent des étiquettes B427 certifiées UL. Brady sel | |
Acrylique, permanent | |
Mat | |
Thermal Transfer | |
Data and telecommunications labelling, Electrical labelling, Laboratory labelling, Wire and cable labelling | |
27,30 mm | |
-70°C | |
2500/Bte | |
LabelMark, MarkWare | |
–40°C à +70°C | |
0,102 mm | |
10 AWG - 4 AWG | |
1.437 in. | |
1 in. | |
0.5 in. |
Étiquettes en vinyle laminées pour l’imprimante BBP33 | |
Blanc / transparent | |
Vinyle laminé | |
Labels | |
BBP33, i3300, i5300 | |
3 | |
2500 Labels/Box | |
Rectangle | |
-94°F to +158°F | |
0.004 in. | |
41,30 mm | |
36,50 x 25,40 mm | |
36.5 mm | |
25,40 mm | |
12.7 mm |