Learn More
Brady™ Ruban de marquage durable en vinyle avec polyester surlaminé
Marque:  Brady™ 055294
Code produit. 11731615
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
Ruban de marquage durable - rouge / blanc
Haute brillance
16,5 m
-40°C à +80°C
25 mm
Rouge, Blanc
Bande de marquage
16,5 m x 25 mm
Marquage de sécurité des obstacles, des objets suspendus bas, des piliers, des passages, des allées et de toute autre zone ou objet potentiellement dangereux
1 rouleau
0.037 mm
Adhésif sensible à la pression à base de caoutchouc
Vinyle